Learn More
Fisherbrand™ HOMOGENEIZADORES PORTÁTILES MODELO 150
Procese las muestras de forma fiable, rápida y eficaz. El homogeneizador portátil Fisherbrand ™ de 150 W es un homogeneizador de tejidos ligero y de alto rendimiento.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.95040kg
Descripción
Procesan muestras de manera fiable, rápida y eficiente. Esta unidad portátil Fisherbrand™ de 150 vatios es un homogeneizador de tejidos de alto rendimiento y peso ligero.
- Diseñado para un uso portátil cómodo/se puede montar en el soporte del motor para un procesamiento más largo
- Las sondas de generador de estátor de rotor de conexión rápida intercambiables proporcionan flexibilidad para procesar muestras de 200 μl a 100 ml
- Las sondas de acero inoxidable (diámetro de 5 mm-10 mm) están diseñadas para una larga vida útil y son fáciles de desmontar para limpiarlas
- Las sondas de plástico eliminan prácticamente el riesgo de contaminación cruzada entre las muestras, y se pueden limpiar para su reutilización en la mayoría de los casos
- Velocidad: Variable de 5.000 a 35.000 rpm
- Alimentación eléctrica: 150 W máx.
- Sonido: <72dB
Certifications
CE
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Homogeneizador | |
Cable de 220 V para UE, 150 W | |
22,8 cm | |
1 unidad | |
466 g |
De 5000 rpm a 35000 rpm | |
6,35 cm | |
Homogeneización de tejidos, análisis de PCR, alteración celular, extracción de ARN/ADN y proteínas, y emulsiones y suspensiones | |
Enchufe de la UE |