Learn More
Fisherbrand™ Tapón para encapsular de 13 mm, transparente, orificio central
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- 13 mm
- Tapa de PE
- Transparente
- Orificio central
- Los tapones Snap-It son fáciles de aplicar y de quitar
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los tapones Snap-It eliminan la necesidad de herramientas de apriete o destapado
Especificaciones
Silicona, PTFE | |
13 mm | |
HPLC | |
1 mm |
Rojo, Blanco, Transparente | |
Polyethylene | |
100 | |
Screw Cap |