Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, Centre Tear-Off, assembled septum
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11814970
  • 272.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Especificaciones
Especificaciones
Clear lacquered
Aluminium
13 mm
HPLC
100
Crimp
Gray, Red
Crimp Cap
Butyl, PTFE
2mm