Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13mm.
Los tapones de rosca de 13 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425. Disponibles en una amplia variedad de estilos, los tapones y septos montados previamente reducen la contaminación.
Marca:  Thermo Scientific™ C4015-1W
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12430188
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los tapones de rosca de 13 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 13-425 y están disponibles en una variedad de estilos para ajustarse a sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos
Especificaciones
Especificaciones
Blanco; polipropileno
polipropileno
100
13mm
blanco
None
Open Top Screw Cap
Viales de rosca de tornillo 4 ml
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.