Learn More
Sartorius™ Filtros de microfibra de vidrio blanco de grado 13440 sin aglutinante
Marca:  Sartorius™ 13440--44------Q
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10556081
  • 308.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
De 4,1 a 4,4 s
92 g/m2
Filtros de microfibra de vidrio
Microfibra de vidrio
No estéril
Recomendados para análisis analíticos y gravimétricos y también como prefiltros.
Paquete de 500
0,44 mm
44 mm
Esterilizable en autoclave
Blanco
Disco
0,7 μm
De 4,1 a 4,4 s
13440
de 500 °C
Filtro sin aglutinante