Learn More
Sartorius™ Filtros de microfibra de vidrio blanco de grado 13440 sin aglutinante
Marca: Sartorius™ 13440--42------Q
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
De 4,1 a 4,4 s | |
92 g/m2 | |
Filtros de microfibra de vidrio | |
Microfibra de vidrio | |
No estéril | |
Recomendados para análisis analíticos y gravimétricos y también como prefiltros. | |
Paquete de 500 | |
0,44 mm | |
42 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Disco | |
0,7 μm | |
De 4,1 a 4,4 s | |
13440 | |
de 500 °C | |
Filtro sin aglutinante |