Learn More
Sartorius™ Filtros de microfibra de vidrio blanco de grado 13440 sin aglutinante
Marca:  Sartorius™ 13440-130------K
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10038020
  • 153.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Dosificación de materias en suspensión (TSS) según NF EN 872
• Prefiltro sin ligante
Especificaciones
Especificaciones
De 4,1 a 4,4 s
92 g/m2
Filtros de microfibra de vidrio
Microfibra de vidrio
No estéril
Recomendados para análisis analíticos y gravimétricos y también como prefiltros.
Paquete de 50
0,44 mm
130 mm
Esterilizable en autoclave
Blanco
Disco
0,7 μm
De 4,1 a 4,4 s
13440
de 500 °C
Filtro sin aglutinante