Learn More
Solución de hidróxido sódico al 50 % (p/p), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number 13235423
Click to view available options
1 l
  • IMPORTANT: El material se congelará si se almacena por debajo de los 16 °C. Protege del aire para evitar la absorción de dióxido de carbono.
Punto de ebullición 119°C to 135°C (1013 hPa)
CAS 1310-73-2
Punto de fusión 9°C to 10°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 49.5 to 50.5%
Fórmula molecular HNaO
Número MDL MFCD00003548
Número UN 1824
Densidad 1.53 g/cm³ (20°C)
Sinónimo Caustic soda
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC hidróxido sódico
Peso molecular (g/mol) 40.00
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1LT SODIUM HYDROXIDE 50%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide