Learn More
IDEXX Water 120 mL Water Sample Vessel with Label
IDEXX Water 120 mL Water Sample Vessel with Label can be used for presence/absence testing, sample preparation, and quantification.
Marca:  IDEXX Water 98-06160-00
Detalles adicionales : Peso : 4.88800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931150
  • en la oferta / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 13-12-2022
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Etiqueta desprendible
  • Desechables
  • La banda retráctil actúa como un sello a prueba de manipulaciones
  • La etiqueta desprendible sirve como un sello de seguridad y permite registrar la identificación, el tipo, la fecha/hora, la ubicación, el colector y el cloro
  • Esterilización certificada: Elimine los resultados falsos positivos debido a la contaminación
  • Líneas de volumen alrededor de todo el perímetro
  • Números de lote y de catálogo en relieve en la parte inferior de cada recipiente
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Retención de muestras de agua
Etiqueta desprendible, sin tiosulfato de sodio
45 x 29 x 38 cm
Recipiente
120 mL
100 mL
200 recipientes
Almacenar entre 4 y 30 °C, lejos de la luz
5 kg