Learn More
Ácido 12-mercaptododecilfosfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Application to the Extraction of Heavy Metals. Recent works using phosphonic acid PA) molecules have demonstrated the ability of 12-mercaptododecylphosphonic acid (MDPA)to strengthen the bond between Au and TiO 2 , leading to an increase in h K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la extracción de metales pesados. Los trabajos recientes que utilizan moléculas de ácido fosfonico (PA) han demostrado la capacidad que tiene el ácido 12-mercaptododecilfosfónico (MDPA) para fortalecer el enlace entre Au y TiO 2 , lo que lleva a un aumento en h K.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Se aplica en la extracción de metales pesados. Los trabajos recientes que utilizan moléculas de ácido fosfonico (PA) han demostrado la capacidad que tiene el ácido 12-mercaptododecilfosfónico (MDPA) para fortalecer el enlace entre Au y TiO 2 , lo que lleva a un aumento en h K.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 12-Mercaptododecylphosphonic acid |
Punto de fusión | 94°C to 96°C |
Fórmula lineal | HS(CH2)12P(O)(OH)2 |
Cantidad | 250 mg |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.38 |
Porcentaje de pureza | 95% |