Learn More
Ácido 12-hidroxiesteárico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059537
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
106-14-9
C18H36O3
300.483
MFCD00004592
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
12-hydroxystearic acid, octadecanoic acid, 12-hydroxy, harwax a, cerit fac 3, hydrofol acid 200, dl-12-hydroxystearic acid, ceroxin gl, barolub fto, loxiol g 21, stearic acid, 12-hydroxy
7789
CHEBI:85208
ácido 12-hidroxioctadecanoico
CCCCCCC(CCCCCCCCCCC(=O)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
106-14-9
C18H36O3
300.483
MFCD00004592
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
12-hydroxystearic acid, octadecanoic acid, 12-hydroxy, harwax a, cerit fac 3, hydrofol acid 200, dl-12-hydroxystearic acid, ceroxin gl, barolub fto, loxiol g 21, stearic acid, 12-hydroxy
7789
CHEBI:85208
ácido 12-hidroxioctadecanoico
CCCCCCC(CCCCCCCCCCC(=O)O)O
12-Hydroxystearic acid is used in cosmetics, wax blends, heavy duty greases, polishes, inks and hot melt adhesives, as a lubricant for natural and synthetic rubbers and as a source for industrial oleo chemicals. It is also used as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 12-Hydroxystearic acid
Punto de fusión 72°C to 76°C
Color Blanco
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 1726730
Información de solubilidad Soluble in ether,alcohol and chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.48
Porcentaje de pureza 95%
Forma física cristalino/a/s