Learn More
12-Corona-4, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081780
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
294-93-9
C8H16O4
176.21
MFCD00005103
XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
9269
CHEBI:32399
1,4,7,10-tetraoxacyclododecane
C1COCCOCCOCCO1
294-93-9
C8H16O4
176.21
MFCD00005103
XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
9269
CHEBI:32399
1,4,7,10-tetraoxacyclododecane
C1COCCOCCOCCO1
It serves as an aprotic solvent for alkali metals, the sodium solution is a strong reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Sirve como un «disolvente» aprótico para los metales alcalinos; la solución de sodio es un agente reductor fuerte.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Mantener en un recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 12-Crown-4
Punto de fusión 17°C
Densidad 1.108
Punto de ebullición 68°C to 70°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >109°C (228°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.462
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 1363064
Sensibilidad Air and light sensitive; Hygroscopic
Sinónimo 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 98%