Learn More
Ácido 12-bromododecilfosfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032305
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
202920-07-8
C12H26BrO3P
329.22
MFCD11046103
OFBOCVJPIJRGMU-UHFFFAOYSA-N
12-bromododecyl phosphonic acid, phosphonic acid, 12-bromododecyl
45158982
ácido 12-bromododecilfosfónico
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCBr
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
202920-07-8
C12H26BrO3P
329.22
MFCD11046103
OFBOCVJPIJRGMU-UHFFFAOYSA-N
12-bromododecyl phosphonic acid, phosphonic acid, 12-bromododecyl
45158982
ácido 12-bromododecilfosfónico
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCBr
Employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 12-Bromododecylphosphonic acid
Punto de fusión 92°C to 94°C
Fórmula lineal Br(CH2)12P(O)(OH)2
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.21
Porcentaje de pureza 95%