Learn More
Fisherbrand™ Septos de PTFE de 11 mm
Septos hechos de PTFE virgen. Los septos de PTFE de 11 mm Fisherbrand™ son septos blancos para utilizar con cierres de encapsulado ND11 y con viales para capsular ND11 para análisis de HPLC y GC no críticos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Description
- El PTFE es muy inerte y resistente a altas temperaturas principalmente para análisis de HPLC no crítico
- Durómetro: 53°C shore D
- Grosor: 0,25mm
Specifications
Blanco | |
PTFE, virgen | |
1000 | |
Redondo |
11 mm | |
HPLC/GC no crítico | |
Bolsa de PE | |
0.25 mm |