Learn More
Fisherbrand™ 11mm Plastic Snap Ring Micro-Vial, glass micro insert
Recommended for HPLC applications only.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11505924
  • 102.00€ / paquete de 100
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-10-2018
Añadir a la cesta
Beschreibung
Beschreibung
  • Vial/closure system recommended for HPLC applications only
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even those with robotic handling
  • Vials can also be crimped with a standard 11mm Aluminum Crimp Seal
Spezifikation
Spezifikation
11
ND11
32mm
No
CleanPack, PP Box
Flat bottom
0.2mL
11.6mm
0.35mL
TopSert
GC, HPLC
Conical integrated insert
Snap/Crimp
100
<4µL
Clear
TPX
Videos
Informationsmaterial