Learn More
Fisherbrand™ 11mm PE Snap Ring Seal, Yellow, Center hole, Assembled septum
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
206.00€ - 566.10€
Especificaciones
Descripción | Duro |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
Material | Polietileno |
Cantidad | 100 |
Tipo | Anillo a presión |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11804930
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | Rojo, Blanco, Amarillo | 1,3 mm |
278.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11894910
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | Rojo, Blanco | 1 mm |
380.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11804920
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | Azul, Blanco, Amarillo | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11884910
|
Fisherbrand™
|
Caucho natural/TEF | Rojo-naranja, Transparente, Amarillo | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
- Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
- Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
- Fully compatible with all Snap-It vials
- Eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Especificaciones
Duro | |
Polietileno | |
Anillo a presión |
11 mm | |
100 |