Learn More
Fisherbrand™ 11mm PE Snap Ring Seal, Yellow, Center hole, Assembled septum
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11894910
  • 380.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
  • Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
  • Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
  • Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
  • Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Especificaciones
Duro
Rojo, Blanco
Polietileno
100
Anillo a presión
Silicona/PTFE
11 mm
HPLC
1 mm