Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, versión blanda, orificio central con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca:  Fisherbrand™
275.12 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21972" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11894920
  • 371.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
  • Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
  • Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
  • Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
  • Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Especificaciones
Suave
Azul, Blanco
Polietileno
HPLC
1 mm
Silicona/PTFE
11 mm
100
Anillo a presión