Learn More
Fisherbrand™ Tapón con anillo a presión de PE de 11 mm, azul, orificio central, septo montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
16.40€ - 500.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
---|---|
Material | Polietileno |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
Tipo | Anillo a presión |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11814910
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | 1,3 mm |
281.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11867301
|
Fisherbrand™
|
Caucho natural/TEF | 1 mm |
237.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11824910
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | 1 mm |
375.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11834910
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | 1 mm |
437.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16398367
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | 1,3 mm |
500.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16308377
|
Fisherbrand™
|
Caucho y teflón rojos | 1 mm |
176.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15522320
|
Fisherbrand™
|
Caucho y teflón rojos | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
- Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
- Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
- Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
- Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
11 mm | |
Polietileno | |
HPLC | |
Anillo a presión |