Learn More
Fisherbrand™ Vial de microlitros de vidrio de cuello de rosca de 11 mm
Viales estándar para GC y HPLC.
Marca: Fisherbrand™
72.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30600kg
Descripción
- Vial con cuello para encapsular de 11 mm
Especificaciones
Microliter | |
11,6 mm | |
< 1,8/ml | |
Para capsular | |
Cono interior | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |
Transparente | |
Vidrio | |
GC, HPLC | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
<8 μl | |
Fondo plano | |
100 | |
No |