Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones de rosca transparentes certificados de 11 mm, 2 mL, rosca/a presión de 11 mm, I-D transparente, tapón plateado, PTFE/RR Seal 2000
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS y GC/MS de alta sensibilidad. En el lote completo se han probado 15 parámetros fundamentales.
Marca: Thermo Scientific™ CERT4011-89W
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS y GC/MS de alta sensibilidad. En el lote completo se han probado 15 parámetros fundamentales. Los viales transparentes certificados para MS con tapón a presión de 11 mm Thermo Scientific™ están disponibles en volúmenes de 2 mL. Los septos están precortados y fabricados en PTFE/silicona transparente. El envasado del vial limpiado previamente protege la integridad del producto y los tapones de gran pureza suministrados en recipientes herméticos recerrables.
Se ha probado y certificado lo siguiente:- Hasta 15 características físicas fundamentales que afectan al rendimiento de los viales
- Bajo nivel de fondo mediante ESI LC/MS positivo
- Bajo nivel de fondo mediante GC/MS
Especificaciones
Plata | |
Transparente | |
2 mL | |
100 | |
Junta 2000 de PTFE, caucho | |
11 mm | |
Muestreo de volumen limitado |
2 mL; rosca/a presión de 11 mm; I-D transparente; tapón plateado; PTFE/RR Seal 2000 | |
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Junta 2000, teflón/caucho roja | |
LC-GC CERT | |
Tapón para encapsular | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.