Learn More
Thermo Scientific™ Kit combo de tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 11 mm; 200 de cada color; juntas de aluminio plateado, azul, verde, rojo y amarillo; septo de caucho/PTFE Seal 2000
Los cierres con tapón para encapsular de 11mm cuentan con tapones previamente ensamblados y septos para minimizar la contaminación por manipulación. Son compatibles con la mayoría de muestreadores automáticos para HPLC y GC.
Marca: Thermo Scientific™ C4011-7K
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Estos tapones para encapsular están convenientemente premontados con septos para minimizar la contaminación por manipulación. Son compatibles con la mayoría de muestreadores automáticos para HPLC y GC. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™. Los cierres para encapsular de aluminio con septos premontados se ajustan a todos los viales de tapón para encapsular y tapón a presión de 11 mm y se deben aplicar con una herramienta de engarzado. Los tapones se envían en bolsas de polietileno para evitar la contaminación durante el transporte.
- Los cierres de aluminio anodizado se ajustan a todos los viales con tapón de rosca de 11 mm.
- El material Seal 2000™ se ha formulado especialmente para mejorar el rendimiento de fondo en PTFE/caucho rojo.
- Los septos Viton™ ofrecen un buen rendimiento con detectores ECD y son resistentes a numerosos disolventes agresivos.
Especificaciones
Kit combo; 200 de cada color; tapones de aluminio plateado, azul, verde, rojo y amarillo; septo de PTFE/caucho Seal 2000 | |
Aluminio | |
1000 | |
11 mm |
Plateado, azul, verde, rojo, amarillo, Blue, Green, Red, Yellow | |
PTFE/caucho rojo sintético | |
1,0 mm |