Learn More
Sartorius™ Filtros de membrana de acetato de celulosa (CA) no estériles, serie 11106
Marca:  Sartorius™ 11106-100------N
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10089900
  • 462.00€ / paquete de 100
Envío estimado: 16-12-2021
Especificaciones
Acetato de celulosa
Acetato de celulosa
Membrane filter
White
100 mm
Esterilizable en autoclave
69mL/min./cm2/bar
100 Pack
0,45 μm
Non-sterile
Filtro de membrana
100 mm
120 μm
1.9bar
For use in pressure filtration devices