Learn More
Ácido 11-maleimidoundecanoico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15492747
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
57079-01-3
C15H23NO4
281.352
MFCD00941279
UVZTZBRGZXIBLZ-UHFFFAOYSA-N
11-maleimidoundecanoic acid, 11-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl undecanoic acid, unii-lg78ey7hvb, n-10-carboxydecyl maleimide, 11-2,5-dioxopyrrol-1-yl undecanoic acid, lg78ey7hvb, maleimide-ch2 10-cooh, 1h-pyrrole-1-undecanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, kmua, pubchem11837
4618600
ácido 11-(2,5-dioxopirrol-1-il)undecanoico
C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCCCCCCC(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
57079-01-3
C15H23NO4
281.352
MFCD00941279
UVZTZBRGZXIBLZ-UHFFFAOYSA-N
11-maleimidoundecanoic acid, 11-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl undecanoic acid, unii-lg78ey7hvb, n-10-carboxydecyl maleimide, 11-2,5-dioxopyrrol-1-yl undecanoic acid, lg78ey7hvb, maleimide-ch2 10-cooh, 1h-pyrrole-1-undecanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, kmua, pubchem11837
4618600
ácido 11-(2,5-dioxopirrol-1-il)undecanoico
C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCCCCCCC(=O)O
The maleimide functional group can be used to conjugate a variety of biomolecules such as enzymes and DNA to the polymer chain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 11-Maleimidoundecanoic acid
Punto de fusión 89°C to 90°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in methanol,and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.35
Forma física Polvo