Learn More
11-Aminoundeciltrietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032395
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
116821-45-5
C17H39NO3Si
333.588
MFCD08272792
LPWZCJFZJCOBHO-UHFFFAOYSA-N
18944844
11-trietoxisililundecan-1-amina
CCO[Si](CCCCCCCCCCCN)(OCC)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
116821-45-5
C17H39NO3Si
333.588
MFCD08272792
LPWZCJFZJCOBHO-UHFFFAOYSA-N
18944844
11-trietoxisililundecan-1-amina
CCO[Si](CCCCCCCCCCCN)(OCC)OCC
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical and chemical additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario primario y secundario para aditivos farmacéuticos y químicos.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 110°C to 115°C (0.02mmHg)
Nombre del producto químico o material 11-Aminoundecyltriethoxysilane
Cantidad 250 mg
Fórmula lineal H2N(CH2)11Si(OCH2CH3)3
Sinónimo 11-triethoxysilyl-1-undecanamine, 11-aminoundecyltriethoxysilane, 11-triethoxysilyl undecan-1-amine, 1-undecanamine,11-triethoxysilyl, 11-aminoundecyl triethoxysilane, acmc-20mmty, 1-undecanamine, 11-triethoxysilyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.59
Porcentaje de pureza 95%
Sensibilidad Moisture sensitive