Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 10-425 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™
226.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.52200kg
Descripción
- 10 mm
- PP
- Tapón de rosca, negro
- Cubierta cerrada
- Sellado combinado
Especificaciones
Caucho y teflón rojos | |
10 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm | |
10-425 |
Beige, Rojo-naranja, Negro | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |