Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 10-425 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12606585
  • 324.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío
02-01-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 10mm
  • PP
  • Screw Cap, black
  • Closed top
  • Combination Seal
Especificaciones
Especificaciones
Black
Screw
Silicone, PTFE
1.3mm
Screw Cap
10 mm
Polypropylene
GC, HPLC
100
10-425
Red, White