Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 10-425 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11814860
  • 540.00€ / paquete de 1000
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 10mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Center hole
  • 10-425 thread
  • Combination Seal
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
Especificaciones
Especificaciones
Black
Screw
Silicone, PTFE
1.3mm
Red, White
Yes
Polyethylene
GC, HPLC
100
Screw Cap
10 mm