Learn More
Thermo Scientific™ Kit de viales de vidrio ámbar para muestreadores automáticos con rosca sin montar de 10 mm, con identificación, tapón azul con septum de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo, 2 mL
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Cada kit incluye 100 viales ámbar y 100 tapones de rosca con septos previamente montados.
Marca: Thermo Scientific™ C4010-88AW
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales ámbar de 10 mm Thermo Scientific™ National™(sin montar). Cada kit incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes.
- Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos.
- Los viales I-D™ incluyen una etiqueta de escritura con graduaciones.
- Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
- Los tapones con septos no están colocados en los viales (envasados en bolsas de polietileno independientes).
Incluye:
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
Especificaciones
Azul claro | |
12 mm | |
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
2 mL | |
Vial: C4010-2W, Tapón: C4010-60A | |
2 mL | |
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm) | |
Kit práctico de viales con rosca sin montar | |
Sí |
Vidrio ámbar; etiqueta de identificación; tapón azul claro; septum de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo; 2 mL | |
Ámbar | |
No | |
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | |
100 | |
Polipropileno | |
32 mm | |
10-425 mm | |
10-425 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.