Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 10mm.
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm tienen un acabado de rosca 10-425 y están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ C4010-60BLK
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm Thermo Scientific™ National™ tienen un acabado de rosca 10-425 y son compatibles con una amplia variedad de muestreadores automáticos. Están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones de HPLC, GC o IC.
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por el manejo.
- El tapón para almacenamiento tiene una parte superior sólida y un disco de PTFE preinsertado.
Especificaciones
Negro; septo: PTFE rojo/silicona blanca | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | |
National Assembled Target™ | |
1,3 mm | |
10 mm |
Negro, Rojo, Blanco | |
PTFE rojo/silicona blanca | |
100 | |
De rosca con parte superior abierta | |
Viales de rosca 10-425 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.