Learn More
Fisher Chemical Sodium HYDROXIDE 97%, 10kg
Marca:  Fisher Chemical S/4880/68
196.82 EUR hasta el 2025-12-14
Use el código promocional "24141" para aplicar la oferta.
Sodium HYDROXIDE 97%, 10kg
Código de producto. 10000650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00€
    256.28€ / 10 Kg
    Ahorro 4.72€
    1% Descuento
Ver promociones disponibles
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.