Learn More
(10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin, TRC
Produktkod. 17940835
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
17940835 25 mg 25mg
30134871 50 mg 50mg
17903905 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17940835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29753025MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144604-03-5
Molecular Formula C38 H67 N O12
Molecular Weight (g/mol) 729.94
Synonym (10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin A, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv.
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11E,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-13-hydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradec-11-ene-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)\C(=C\[C@]1(C)O)\C)OC
Specifikationer
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C38H67NO12/c1-15-27-36(8,44)17-20(2)29(40)21(3)18-38(10,46-14)33(51-35-30(41)26(39(11)12)16-22(4)47-35)23(5)31(24(6)34(43)49-27)50-28-19-37(9,45-13)32(42)25(7)48-28/h17,21-28,30-33,35,41-42,44H,15-16,18-19H2,1-14H3/b20-17+/t21-,22-,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35+,36+,37-,38-/m1/s1
Formula Weight 729.4663
Chemical Name or Material (10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin A
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.