Learn More
Hellma™ Cubetas de semimicroceldas de cuarzo 104B Suprasil™
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de semimicroceldas de cuarzo 104B Hellma™ Suprasil™ se suministran con una tapa de PTFE.
Marca: Hellma™ 104-B-10-40
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Se suministra en parejas
- Muy resistente químicamente
- Mantiene la forma incluso a altas temperaturas de hasta 1000 °C aproximadamente
- Transmisión del 80 % de 320 a 2500 nm
Especificaciones
Semi-micro celda | |
Cuarzo Suprasil | |
4mm | |
10 mm | |
45mm |
1,4 ml | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1Each | |
De 200 a 2500 nm | |
12,5mm |