Learn More
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
1 kg
Especificaciones
Densidad | 1.1 - 2.2 g/cm³ (20°C) |
Cantidad | 1 kg |
CAS | 70955-01-0 |
Fórmula molecular | C20H25FN2O8 |
Número MDL | MFCD00131613 |
Sinónimo | Linde 4 A |
Clave InChI | FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-acetamido-3-(3-fluorofenil)propanamido]-5-metoxi-4-(metoxicarbonil)-3-metil-5-oxopentanoico |
Peso molecular (g/mol) | 440.42 |