Learn More
KGW Isotherm™ Recipientes de transporte Dewar metálicos azules
Para el almacenamiento y el aislamiento de productos sensibles a temperaturas, como el hielo seco, el nitrógeno líquido y otros refrigerantes. Los matraces de aislamiento cilíndricos Dewar KGW Isotherm™ incluyen un diseño robusto fabricado con vidrio de borosilicato 3.3.
Marca: KGW Isotherm™ 10211
Detalles adicionales : Peso : 1.02600kg
Descripción
- Manipulación sencilla
- Enfriamiento de muestras pequeñas
- Totalmente plateados de serie
- Aplicaciones flexibles en el laboratorio
- Disponible con o sin agarre lateral
Especificaciones
Sin agarre lateral | |
Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento de nitrógeno líquido, hielo seco, otros refrigerantes y como matraz aislante | |
290 mm | |
95 mm | |
1000 ml |
77mm | |
235 mm | |
Azul | |
Vidrio de borosilicato |