Learn More
1-(Triisopropilsilo)pirrol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046113
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
87630-35-1
C13H25NSi
223.44
MFCD00054932
FBQURXLBJJNDBX-UHFFFAOYSA-N
1-triisopropylsilyl pyrrole, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole, n-triisopropylsilylpyrrole, 1h-pyrrole, 1-tris 1-methylethyl silyl, tri propan-2-yl-pyrrol-1-ylsilane, 1-tris propan-2-yl silyl-1h-pyrrole, pubchem9194, 1-triisopropylsilylpyrrole, 1-triisoproylsilyl-pyrrole, acmc-1bkd7
145136
tri(propan-2-yl)-pyrrol-1-ylsilane
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC=C1
87630-35-1
C13H25NSi
223.44
MFCD00054932
FBQURXLBJJNDBX-UHFFFAOYSA-N
1-triisopropylsilyl pyrrole, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole, n-triisopropylsilylpyrrole, 1h-pyrrole, 1-tris 1-methylethyl silyl, tri propan-2-yl-pyrrol-1-ylsilane, 1-tris propan-2-yl silyl-1h-pyrrole, pubchem9194, 1-triisopropylsilylpyrrole, 1-triisoproylsilyl-pyrrole, acmc-1bkd7
145136
tri(propan-2-yl)-pyrrol-1-ylsilane
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC=C1
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole may be employed as reagent in perfluoroalkylation and Vilsmeier formylation reactions. It may be used in the preparation of ethyl 2-(2,4-dinitrophenylhydrazono]-3-[ 1-(triisopropylsily1)-pyrrol-2-yflpropanoate; heterocyclic base, 3-nitropyrrole and 3-nitropyrrole, required for the synthesis of 1 -(2?-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-3-nitropyrrole. It participates in various electrophilic substitution reactions specifically at β-position, via reaction with various electrophilic reagents (Br+, I+,NO2+,etc).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(Triisopropilsililo)pirrol puede utilizarse como reactivo en reacciones de perfluoroalquilación y formilación de Vilsmeier. Se puede utilizar en la preparación de etilo 2-(2,4-dinitrofenilhidrazono]-3-[ 1-(Triisopropilsililo1)-pirrol-2-yflpropanoato; base heterocíclica, 3-nitropirrol y 3-nitropirrol, necesario para la síntesis de 1 -(2′-desoxi-β-D-ribofuranosilo)-3-nitropirrol. Participa en varias reacciones de sustitución electrofílica específicamente en la β-posición, a través de la reacción con varios reactivos electrofílicos (Br+, I+,NO2+,etc.).
Solubilidad
No miscible en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(Triisopropylsilyl)pyrrole
Densidad 0.904
Punto de ebullición 78°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Índice de refracción 1.492
Cantidad 1 g
Beilstein 3540663
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.44
Porcentaje de pureza 95%