Learn More
Ácido 1-tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilpiperidina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522413
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
910037-25-1
C12H13N3O2S
263.32
MFCD09065023
VWNHOIKUCNKRDY-UHFFFAOYSA-N
1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl
24229705
ácido 1-tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilpiperidina-4-carboxílico
OC(=O)C1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
910037-25-1
C12H13N3O2S
263.32
MFCD09065023
VWNHOIKUCNKRDY-UHFFFAOYSA-N
1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl
24229705
ácido 1-tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilpiperidina-4-carboxílico
OC(=O)C1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Nombre del producto químico o material 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.32
Porcentaje de pureza 97%