Learn More
Hidroclorhidrato de ácido 1-(tien-2-ilmetil)piperidina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586584
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
944450-84-4
C11H18ClNO3S
279.779
MFCD09817555
YUUKLZNSOZECHH-UHFFFAOYSA-N
1-thien-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrate hydrochloride, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-thiophen-2-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid-hydrogen chloride-water 1/1/1
44118590
ácido 1-(tiofen-2-ilmetil)piperidina-4-carboxílico;hidrato;clorhidrato
C1CN(CCC1C(=O)O)CC2=CC=CS2.O.Cl
944450-84-4
C11H18ClNO3S
279.779
MFCD09817555
YUUKLZNSOZECHH-UHFFFAOYSA-N
1-thien-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrate hydrochloride, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-thiophen-2-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid-hydrogen chloride-water 1/1/1
44118590
ácido 1-(tiofen-2-ilmetil)piperidina-4-carboxílico;hidrato;clorhidrato
C1CN(CCC1C(=O)O)CC2=CC=CS2.O.Cl
Nombre del producto químico o material 1-(Thien-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloridehydrate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.79
Porcentaje de pureza 97%