Learn More
Ácido 1-tetradecilfosfonico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
1-Tetradecylphosphonic acid is used to functionalize the surface of BaTiO3 nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-tetradecilfosfonico se utiliza para funcionalizar la superficie de las nanopartículas de BaTiO3.
Solubilidad
Soluble en etanol, dimetilsulfóxido y dimetilformamida. Parcialmente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El ácido 1-tetradecilfosfonico se utiliza para funcionalizar la superficie de las nanopartículas de BaTiO3.
Solubilidad
Soluble en etanol, dimetilsulfóxido y dimetilformamida. Parcialmente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Tetradecylphosphonic acid |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Partially soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.37 |
Porcentaje de pureza | 98% |