Learn More
1-Tetradecilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509935
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
2016-42-4
C14H31N
213.41
PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5d
16217
tetradecan-1-amina
CCCCCCCCCCCCCCN
2016-42-4
C14H31N
213.41
PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5d
16217
tetradecan-1-amina
CCCCCCCCCCCCCCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Tetradecylamine
Punto de fusión 37°C to 42°C
Color De rosa a blanco
Densidad 0.9930g/mL
Punto de ebullición 291°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)13NH2
Índice de refracción 1.5045 to 1.5065
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 201
Gravedad específica 0.993
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o sólido de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Tetradecylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.