Learn More
Disulfuro de tetraetiltiuram, 97 %
Catalog Number p-3830353
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
97-77-8
C10H20N2S4
296.51
MFCD00008157
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
3117
CHEBI:4659
N,N-dietilcarbamoditioato de dietilcarbamotioilsulfanilo
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
97-77-8
C10H20N2S4
296.51
MFCD00008157
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
3117
CHEBI:4659
N,N-dietilcarbamoditioato de dietilcarbamotioilsulfanilo
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetraethylthiuram disulfide
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70.0°C to 74.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 117°C (23.0 hPa)
Pérdida por secado 0.3% max. (60°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [(C2H5)2NCS2-]2
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 122
Fieser 06,569
Índice Merck 15, 3407
Información de solubilidad Solubility in water: 0.02g/100mL. Other solubilities: 3.82g/100mL alcohol, 7.14g/100mL ether, soluble in acetone, benzene, carbon disulfice and, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.51
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales, polvo cristalino o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylthiuram disulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.