Learn More
Tetraethylthiuram disulfide, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 138125000
Detalles adicionales : CAS : 97-77-8 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 500g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10437150
  • 49.00€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
97-77-8
296.524
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
3117
diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-diethylcarbamodithioate
C10H20N2S4
MFCD00008157
disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
CHEBI:4659
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Especificación
Tetraethylthiuram disulfide
0.3% max. (60°C)
117.0°C (23.0hPa)
70.0°C to 74.0°C
97%
96.0
97%
[(C2H5)2NCS2-]2
04, 122
15, 3407
Solubility in water: 0.02g/100mL. Other solubilities: 3.82g/100mL alcohol, 7.14g/100mL ether, soluble in acetone, benzene, carbon disulfice and, chloroform
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
296.524
CHEBI:4659
Crystals, Crystalline Powder or Granules
Authentic
Plastic bottle
Yellow
500g
97-77-8
100.0
C10H20N2S4
MFCD00008157
06,569
disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-diethylcarbamodithioate
3117
296.51
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Tetraethylthiuram disulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS