Learn More
1-(terc-butil)-5-metil-1H-pirazol-3-carbohidracida, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391244
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
306937-23-5
C9H16N4O
196.254
TWKKUKBETOOWRR-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butyl-5-methyl-1h-pyrazole-3-carbohydrazide, maybridge1_008666, 1-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carbohydrazide, 1-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carbohydrazide, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl-5-methyl-, hydrazide
2735685
1-terc-butil-5-metilpirazol-3-carbohidracida
CC1=CC(=NN1C(C)(C)C)C(=O)NN
306937-23-5
C9H16N4O
196.254
TWKKUKBETOOWRR-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butyl-5-methyl-1h-pyrazole-3-carbohydrazide, maybridge1_008666, 1-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carbohydrazide, 1-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carbohydrazide, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl-5-methyl-, hydrazide
2735685
1-terc-butil-5-metilpirazol-3-carbohidracida
CC1=CC(=NN1C(C)(C)C)C(=O)NN
Nombre del producto químico o material 1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 97%