Learn More
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1,2-indolinedicarboxylate, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge MO01034DA
Detalles adicionales : CAS : 186704-03-0 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424333
  • 193.20€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
186704-03-0
277.32
JWTYDRKOSWALHD-UHFFFAOYSA-N
2794661
CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OC
C15H19NO4
MFCD06200867
1-tert-butyl 2-methyl 1,2-indolinedicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methylindoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate, 1-boc-indolin-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-butyl-2-methyl-1,2-indoline dicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylic acid methyl ester
1-O-tert-butyl 2-O-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate
Especificaciones
1-(Tert-butyl) 2-methyl 1, 2-indolinedicarboxylate
1g
97.0
C15H19NO4
1-tert-butyl 2-methyl 1,2-indolinedicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methylindoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate, 1-boc-indolin-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-butyl-2-methyl-1,2-indoline dicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylic acid methyl ester
CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OC
277.32
277.32
Amber glass bottle
186704-03-0
97%
MFCD06200867
JWTYDRKOSWALHD-UHFFFAOYSA-N
1-O-tert-butyl 2-O-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate
2794661
97%
Videos
SDS Documentos