Learn More
1-(terc-Butilo) 2-metil 1,2-indolinadicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075238
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
186704-03-0
C15H19NO4
277.32
MFCD06200867
JWTYDRKOSWALHD-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butyl 2-methyl 1,2-indolinedicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methylindoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate, 1-boc-indolin-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-butyl-2-methyl-1,2-indoline dicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylic acid methyl ester
2794661
1-O-terc-butil 2-O-metil 2,3-dihidroindol-1,2-dicarboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OC
186704-03-0
C15H19NO4
277.32
MFCD06200867
JWTYDRKOSWALHD-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butyl 2-methyl 1,2-indolinedicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methylindoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate, 1-boc-indolin-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-butyl-2-methyl-1,2-indoline dicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylic acid methyl ester
2794661
1-O-terc-butil 2-O-metil 2,3-dihidroindol-1,2-dicarboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OC
Nombre del producto químico o material 1-(Tert-butyl) 2-methyl 1, 2-indolinedicarboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.32
Porcentaje de pureza 97%