Learn More
Ácido 1-(terc-butoxicarbonil)-2-indolinocarboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075232
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
133851-52-2
C14H17NO4
263.293
MFCD02682411
QONNUMLEACJFME-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butoxycarbonyl-2-indolinecarboxylic acid, n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1-n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, indoline-2-carboxylic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylicacid
2794663
ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-2,3-dihidroindol-2-carboxílico
CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)O
133851-52-2
C14H17NO4
263.293
MFCD02682411
QONNUMLEACJFME-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butoxycarbonyl-2-indolinecarboxylic acid, n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1-n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, indoline-2-carboxylic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylicacid
2794663
ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-2,3-dihidroindol-2-carboxílico
CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 1-(Tert-butoxycarbonyl)-2-indolinecarboxylic acid
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.29
Porcentaje de pureza 90%