Learn More
1-Pirrolidino-1-ciclohexeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-189219
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
1125-99-1
C10H17N
151.25
MFCD00003163
KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
1-pyrrolidino-1-cyclohexene, 1-pyrrolidinocyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl pyrrolidine, pyrrolidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, 1-1-cyclohexen-1-yl pyrrolidine, 1-1-pyrrolidinyl cyclohexene, cyclohexanone pyrrolidine enamine, 1-pyrrolidinyl-1-cyclohexene, n-1-cyclohexenyl pyrrolidine, 1-1-cyclohexenyl pyrrolidine
70768
1-(ciclohexen-1-il)pirrolidina
C1CCC(=CC1)N2CCCC2
1125-99-1
C10H17N
151.25
MFCD00003163
KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
1-pyrrolidino-1-cyclohexene, 1-pyrrolidinocyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl pyrrolidine, pyrrolidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, 1-1-cyclohexen-1-yl pyrrolidine, 1-1-pyrrolidinyl cyclohexene, cyclohexanone pyrrolidine enamine, 1-pyrrolidinyl-1-cyclohexene, n-1-cyclohexenyl pyrrolidine, 1-1-cyclohexenyl pyrrolidine
70768
1-(ciclohexen-1-il)pirrolidina
C1CCC(=CC1)N2CCCC2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 114°C to 115°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5210 to 1.523
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.