Learn More
1-Pirrolidinabutanonitrilo, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10647662
Click to view available options
25 g; frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material 1-Pyrrolidinebutanenitrile
Nombre de nota 97%
CAS 35543-25-0
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 115°C (18.0mmHg)
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H14N2
Índice de refracción 1.4600 to 1.462
Número MDL MFCD00003183
Cantidad 25g
Gravedad específica 0.92
Sinónimo 1-pyrrolidinebutanenitrile, 4-pyrrolidin-1-yl butanenitrile, 1-pyrrolidinebutyronitrile, 1-3-cyanopropyl pyrrolidine, 4-1-pyrrolidine butyronitrile, 1-pyrrolidinobutyronitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-butyronitrile, 4-pyrrolidinylbutanenitrile, 4-pyrrolidin-1-ylbutyronitrile, 4-pyrrolidinobutyronitrile
Clave InChI OSDDDHPYSNZBPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(C1)CCCC#N
Nombre IUPAC 4-pirrolidin-1-ilbutanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 138.21
PubChem CID 118838
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pyrrolidinebutanenitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.