Learn More
Ácido 1-pirimidin-2-il-piperidina-4-carboxílico, Thermo Scientific™
Catalog Number 10401474
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
303144-44-7
C10H12N3O2
206.23
MFCD00664474
DYVXURZASBPYFR-UHFFFAOYSA-M
1-pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl, acmc-1agno, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-2-pyrimidinyl
2767267
ácido 1-pirimidin-2-ilpiperidina-4-carboxílico
[O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC=N1
303144-44-7
C10H12N3O2
206.23
MFCD00664474
DYVXURZASBPYFR-UHFFFAOYSA-M
1-pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl, acmc-1agno, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-2-pyrimidinyl
2767267
ácido 1-pirimidin-2-ilpiperidina-4-carboxílico
[O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC=N1
Nombre del producto químico o material 1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 97%