Learn More
Éster de pinacol del ácido 1-(piridin-3-ilmetil)-1H-pirazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15562303
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
864754-21-2
C15H20BN3O2
285.15
MFCD08706029
LVLQAPQDEZOFQU-UHFFFAOYSA-N
3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl methyl pyridine, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-ylmethyl-pyridine, 1-3-pyridylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, pubchem18546, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid
17999185
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CN=CC=C2)N=C1
864754-21-2
C15H20BN3O2
285.15
MFCD08706029
LVLQAPQDEZOFQU-UHFFFAOYSA-N
3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl methyl pyridine, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-ylmethyl-pyridine, 1-3-pyridylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, pubchem18546, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid
17999185
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CN=CC=C2)N=C1
Nombre del producto químico o material 1-(Pyridin-3-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 102.0°C to 106.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 3-{[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirazol-1-il]metil}piridina
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(Pyridin-3-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2